Przejdź do
74202
Tetramethylammonium chloride
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (AT)
Synonim(y):
TMA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
311,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)4N(Cl)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.60
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-880-8
Beilstein/REAXYS Number:
3911201
MDL number:
Assay:
≥99.0% (AT)
Form:
crystals
311,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
cationic
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
crystals
quality
LiChropur
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
mp
>300 °C (lit.)
λ
10 % in H2O
UV absorption
λ: 220 nm Amax: 0.05, λ: 230 nm Amax: 0.04, λ: 250 nm Amax: 0.03, λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
General description
Tetramethylammonium chloride (TMAC) is structurally similar to alkyltrimethylammonium salts. Oxidation of TMAC yields formaldehyde and trimethlamine. It is considered as poor phase-transfer catalyst for most reactions as it is insoluble in organic media. However, it is highly suitable as phase-transfer catalyst for fluorination of chlorobenzaldehydes along with alkali metal fluorides which yield 1,2,2,2-tetrafluoroethyldifluoromethyl ether.
Application
TMAC may be used in ion-exchange procedures to show the increase of pH in understanding the chemical behaviour of catalyst [CTA]Si-MCM-41 using Knoevenagel condensation model.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T19526877188.22156
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥98%
assay
≥99.0% (AT)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
268 °C
form
crystals
form
solid
form
crystals
form
crystals
description
cationic
description
-
description
-
description
-
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetramethylammonium chloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 Oral
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fundamentals, Applications, and Industrial Perspectives
C.M. Starks, M. Halper
Phase Transfer Catalysis (Academic Press), 182 -182 (2012)
Surfactant containing Si-MCM-41: An efficient basic catalyst for the Knoevenagel condensation.
Martins, Leandro, et al.
Applied Catalysis A: General, 312, 77-85 (2006)
Markus Welcker et al.
Genes & development, 27(23), 2531-2536 (2013-12-04)
The Fbw7 tumor suppressor targets a broad network of proteins for ubiquitylation. Here we show critical functions for Fbw7 dimerization in regulating the specificity and robustness of degradation. Dimerization enables Fbw7 to target substrates through concerted binding to two suboptimal
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
74202-50G-F04061833489505
74202-250G-F04061832886183