Przejdź do
73488
Paraquat dichloride hydrate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
1,1′-Dimethyl-4,4′-bipyridinium dichloride hydrate, Gramoxone, Methyl viologen dichloride, Paraquat dichloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
546,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14Cl2N2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.16 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352103
Beilstein/REAXYS Number:
3752782
MDL number:
546,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+]1=CC=C(C2=CC=[N+](C)C=C2)C=C1.[Cl-].[Cl-].O
InChI
1S/C12H14N2.2ClH.H2O/c1-13-7-3-11(4-8-13)12-5-9-14(2)10-6-12;;;/h3-10H,1-2H3;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
InChI key
RLGVBTFWTZJYIL-UHFFFAOYSA-L
General description
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paraquat dichloride hydrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c