Przejdź do
73235
Sennoside C
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H40O19
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
848.76
MDL number:
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
5330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cccc3[C@@H]([C@@H]4c5cccc(O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)c5C(=O)c7c(O)cc(cc47)C(O)=O)c8cc(CO)cc(O)c8C(=O)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C42H40O19/c43-11-14-7-18-26(16-3-1-5-22(30(16)34(50)28(18)20(46)8-14)58-41-38(54)36(52)32(48)24(12-44)60-41)27-17-4-2-6-23(59-42-39(55)37(53)33(49)25(13-45)61-42)31(17)35(51)29-19(27)9-15(40(56)57)10-21(29)47/h1-10,24-27,32-33,36-39,41-49,52-55H,11-13H2,(H,56,57)/t24-,25-,26?,27?,32-,33-,36+,37+,38-,39-,41-,42-/m1/s1
InChI key
ZFWOUNNKSHIAFK-JZOSXXJUSA-N
General description
Sennoside C is an anthraquinone glycoside, belonging to the group of sennosides, widely found in Senna plant. It is commonly used worldwide as a natural laxative.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sennoside C may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in Senna and formulations using high-performance liquid chromatography.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL80534163831612029
Sennoside C phyproof® Reference Substance
PHL80534
Sennoside C
Sennoside B United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1612029
Sennoside B
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
651.9 °F
flash_point_c
344.4 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Potentiating effect of sennoside C on purgative activity of sennoside A in mice.
K Kisa et al.
Planta medica, 42(3), 302-303 (1981-07-01)
Next generation sequencing and transcriptome analysis predicts biosynthetic pathway of sennosides from Senna (Cassia angustifolia Vahl.), a non-model plant with potent laxative properties
Reddy RRN, et al.
Testing, 10(6), 120-128 (2015)
Analytical studies on the active constituents in crude drugs. IV. Determination of sennosides in senna and formulations by high-performance liquid chromatography
Hayashi I-S, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 28(2), 120-128 (1980)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
73235-10MG04061834391197