Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 212,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 744,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-261-8
Beilstein/REAXYS Number:
113951
MDL number:
212,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
synthetic
Quality Level
grade
puriss.
assay
≥99.0% (GC)
form
powder or crystals (possibly with chunks)
color
white to faint yellow
bp
204 °C (lit.)
mp
39-42 °C, 42-44 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3
InChI key
YNBADRVTZLEFNH-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl nicotinate (or nicotinic acid methyl ester) is used as a rubefacient for the relief of pains in muscles, tendons, and joints. It is also used in food as a flavoring agent.
Application
Methyl nicotinate can be used as a precursor:
- In the asymmetric synthesis of 1-azasugars (glycosidase inhibitors) for biomedical applications.
- In the total synthesis of ±-sesbanine.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade puriss. | grade - | grade - | grade - |
| biological source synthetic | biological source synthetic | biological source synthetic | biological source synthetic |
| assay ≥99.0% (GC) | assay - | assay 99% | assay ≥99% |
| form powder or crystals (possibly with chunks) | form solid | form powder or crystals (possibly with chunks) | form powder or crystals |
| solubility H2O: 0.1 g/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 300, 400 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Topical antirheumatic agents as hydroxyl radical scavengers
Billany MR, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 124(2), 279-283 (1995)
A facile synthesis of ? -sesbanine via γ-addition of ketene silyl acetal with quaternized methyl nicotinate
Wada M, et al.
Tetrahedron Letters, 26(27), 3267-3270 (1985)
Selective fowler reductions: asymmetric total syntheses of isofagomine and other 1-azasugars from methyl nicotinate
Zhao G, et al.
Organic Letters, 3(2), 201-203 (2001)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 72420-500G | 04061832541327 |
| 72420-100G | 04061832861234 |