Przejdź do
72004
Mieszanka dNTP (10mM)
suitable for PCR, suitable for RT-PCR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106301
Form:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Level
concentration
10 mM
technique(s)
PCR: suitable, RT-PCR: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
dNTP Mix (10mM) to równomolowa mieszanina składająca się z dATP, dGTP, dCTP i dTTP o wysokiej czystości, która może być bezpośrednio stosowana w eksperymentach PCR, odwrotnej transkrypcji (RT) i jednoetapowej RT-PCR.
Features and Benefits
Mieszanka dNTP ma następujące zalety:
  • Czystość HPLC >99%.
  • Ścisła kontrola jakości w celu zapewnienia jakości partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
DNTPM-RODNTP100ADTTP-RO
Roche
Roche
DTTP-RO
dTTP
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
form
liquid
form
solution
form
liquid
form
solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
concentration
10 mM
concentration
10 mM
concentration
100 mM
concentration
<0.9% (dNDP), 100 mM
technique(s)
PCR: suitable, RT-PCR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Explore high-quality raw materials for diagnostic assay development and IVD manufacturing. Leverage our expertise in molecular diagnostic testing and enzymes for molecular assays.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
72004-1ML04065267927510
72004-5ML04065267927527
Questions
  1. How much PCR reactions can we perform with 1 ml ?
    1 answer
    1. Following the experimental process below, 1 ml of this product can be used for 1,000 reactions.
      -For a 50 μl PCR reaction system: add 1 μl of this product.
      -For a 20 μl RT-PCR reaction system: add 1 μl of this product.