Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 511,00 zł |
Informacje o tej pozycji
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
511,00 zł
Quality Segment
agency
according to ISO 4832
sterility
non-sterile
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 12.0 g/L , bile salts, 1.5 g/L , crystal violet, 0.002 g/L , lactose, 10.0 g/L , neutral red, 0.03 g/L , peptone, 7.0 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L , yeast extract, 3.0 g/L
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
final pH
7.4±0.2 (25 °C)
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
suitability
Enterobacter spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for coliforms
Application
Preparation Note
Other Notes
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) clinical testing | application(s) agriculture |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| agency according to ISO 4832 | agency according to ISO 21528 | agency - | agency - |
| suitability Enterobacter spp., selective and differential for coliforms, selective and differential for Escherichia coli | suitability selective and differential for Citrobacter spp., selective and differential for Enterococcus spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Klebsiella spp., selective and differential for Proteus spp., selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Shigella spp., selective and differential for coliforms, selective for enterobacteriaceae | suitability nonselective and differential for Salmonella spp. | suitability selective and differential for Enterobacter spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Klebsiella spp., selective and differential for coliforms, selective and differential for enterovirulent E. coli (EEC) |
| manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Violet Red Bile Agar
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
548-62-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
General guidance for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae in food according to EN-ISO 8523:1991 and EN-ISO 4832:1991, respectively.
Ogólne wytyczne dotyczące wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae w żywności zgodnie z normami EN-ISO 8523:1991 i EN-ISO 4832:1991.
Produkty
Mikrobiologiczna ocena bakterii występujących w przyprawach, będących potencjalnym źródłem patogenów i powodujących psucie się żywności.
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.
Microbiological assessment of bacteria found in spices, a potent source for food spoilage and pathogens.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1040900005 | 04022536047379 |
| 1040900050 | 04022536047386 |
| PHR1359-500MG | 04061835233816 |
| G4251-5G | 04061833630655 |
| G6013-25G | 04061833638743 |
| G4251-1G | 04061835545087 |
| G4251-25G | 04061835545100 |
| G6529-25G | 04061835088461 |
| G6529-1G | 04061833639566 |
| 1294820-300MG | 04061838726261 |
| 3541-100GM | 07790788049454 |
| 3541-1KG | 04055977193305 |
| 3541C-10KG | 04055977193268 |
| Y0000517 | 04061833795538 |
| 1040900500 | 04022536047393 |
| 3541-25GM | 04055977193336 |
| 3541-5GM | 07790788049461 |
| 3541-1SGM | 04053252041518 |
| 3541-5KG | 04055977193350 |
| 3541-1GM | 04055977193299 |
| G4251-10MG | 04061835518135 |