Przejdź do
69110
1-Methylpyrrolidine
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
N-Methylpyrrolidine, N-Methyltetrahydropyrrole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
185,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
85.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-438-5
Beilstein/REAXYS Number:
102445
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
185,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.425
bp
76-80 °C (lit.)
density
0.800 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CN1CCCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H2,1H3
InChI key
AVFZOVWCLRSYKC-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Methylpyrrolidine is extensively used in the synthesis of pyrrolidine based ionic liquids. Some of the other reported applications include:
  • Synthesis of ionic liquid electrolytes for primary Li/CFx batteries.
  • Preparation of ionic liquid as a reaction medium to carry out sulfuric acid-catalyzed conversion of alkynes to ketones.
  • MCM-47, a highly crystalline ferrierite layered silicate, can be synthesized using a diquaternary ammonium salt prepared from the reaction of 1-methylpyrrolidine with 1,4-dibromobutane.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-0.4 °F - closed cup
flash_point_c
-18 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Structure and properties of high stability geminal dicationic ionic liquids.
Anderson J L, et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(2), 593-604 (2005)
Ionic liquid electrolytes for lithium batteries: Synthesis, electrochemical, and cytotoxicity studies.
Madria N, et al.
Journal of Power Sources, 234, 277-284 (2013)
Sulfuric acid-catalyzed conversion of alkynes to ketones in an ionic liquid medium under mild reaction conditions.
Wong W L, et al.
ACS Catalysis, 1(2), 116-119 (2011)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
69110-500ML04061837872532
69110-100ML04061832765266