Przejdź do
68909
Sennoside A
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
696,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H38O20
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
862.74
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-339-9
Beilstein/REAXYS Number:
5723746
MDL number:
696,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cccc3[C@@H]([C@@H]4c5cccc(O[C@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)c5C(=O)c7c(O)cc(cc47)C(O)=O)c8cc(cc(O)c8C(=O)c23)C(O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C42H38O20/c43-11-23-31(47)35(51)37(53)41(61-23)59-21-5-1-3-15-25(17-7-13(39(55)56)9-19(45)27(17)33(49)29(15)21)26-16-4-2-6-22(60-42-38(54)36(52)32(48)24(12-44)62-42)30(16)34(50)28-18(26)8-14(40(57)58)10-20(28)46/h1-10,23-26,31-32,35-38,41-48,51-54H,11-12H2,(H,55,56)(H,57,58)/t23-,24-,25-,26-,31-,32-,35+,36+,37-,38-,41-,42?/m1/s1
InChI key
IPQVTOJGNYVQEO-GTCVFCFLSA-N
General description
Sennoside A is a hydroxy anthracene glycoside generally present in the polyherbal formulations that contain Cassia angustifolia leaves, which is used in the treatment of constipation.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL892761612018PHL83247
Sennoside A phyproof® Reference Substance
PHL89276
Sennoside A
Sennoside A United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1612018
Sennoside A
Sennoside A1 phyproof® Reference Substance
PHL83247
Sennoside A1
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥90.0% (HPLC)
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sennoside A
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Status of sennosides content in various Indian herbal formulations: method standardization by HPTLC
Aktar W, et al.
Bangladesh Journal of Pharmacology, 3, 64-68 (2008)
Emi Matsui et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 34(9), 1438-1442 (2011-09-02)
Daiokanzoto (DKT), a Kampo medicine that includes the combination of two crude drugs (rhubarb and glycyrrhiza), is clinically effective for constipation. The aim of this study is to clarify the influence of glycyrrhiza, three glycyrrhiza constituents (glycyrrhizin, liquiritin, and liquiritin
Mitsuko Takahashi et al.
Shokuhin eiseigaku zasshi. Journal of the Food Hygienic Society of Japan, 50(6), 297-303 (2010-01-13)
Sennoside A and B were detected in 21 commercial health tea products surveyed in 2000-2007, but there were 8 products in which the leaves could not be identified as senna because the leaves had become discolored. The results of assay
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
68909-25MG-F04061832764849
68909-5MG-F04061832764856