Przejdź do
68706
Perfluorotridecanoic acid
analytical standard
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
F3C(CF2)11CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
664.11
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
grade
analytical standard
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
112-123 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C13HF25O2/c14-2(15,1(39)40)3(16,17)4(18,19)5(20,21)6(22,23)7(24,25)8(26,27)9(28,29)10(30,31)11(32,33)12(34,35)13(36,37)38/h(H,39,40)
InChI key
LVDGGZAZAYHXEY-UHFFFAOYSA-N
General description
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
target_organs
Liver
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1 - vPvB
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
72629-94-8
CAS No.
72629-94-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)