Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH≡CC(OH)(CH3)CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.14
EC Number:
201-055-5
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
969340
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor density
3 (vs air)
vapor pressure
6.5 mmHg ( 20 °C)
grade
purum
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.431
bp
121-122 °C (lit.)
density
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C)(O)C#C
InChI
1S/C6H10O/c1-4-6(3,7)5-2/h1,7H,5H2,2-3H3
InChI key
QXLPXWSKPNOQLE-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
82.4 °F - closed cup
flash_point_c
28 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?