Przejdź do
68466
Fluazifop-butyl
reference material
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H20F3NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
383.36
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
grade
reference material
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCOC(=O)C(C)Oc1ccc(Oc2ccc(cn2)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C19H20F3NO4/c1-3-4-11-25-18(24)13(2)26-15-6-8-16(9-7-15)27-17-10-5-14(12-23-17)19(20,21)22/h5-10,12-13H,3-4,11H2,1-2H3
InChI key
VAIZTNZGPYBOGF-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluazifop-butyl
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
69806-50-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)