Przejdź do
67414
Sodium fluoride 0.5 M solution
Synonim(y):
Sodium fluoride solution, Additive Screening Solution 19/Kit-No 78374
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
366,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaF
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.99
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
366,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
density
1.02 g/mL at 20 °C, 1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium fluoride (NaF) has been used as a component:
  • of the extraction buffer to extract proteins from Nicotiana benthamiana leaf[1]
  • of the mammalian tissue lysis buffer for homogenization of mice brain[2]
  • of the lysis buffer for lysing Caenorhabditis elegans to extract proteins[3]
Biochem/physiol Actions
Sodium fluoride (NaF) is used as a major constituent in toothpaste, mouth rinses, and mouthwashes. It is used as a pesticide to control larvae and insects in barns, warehouses, houses, and storage areas.[4] NaF also acts as an esterase inhibitor.[5]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
91947072PHR1408
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
300
density
1.02 g/mL at 20 °C, 1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)