Przejdź do
67028
Methylglyoxal solution
technical, ~40% in H2O
Synonim(y):
Acetylformaldehyde, Pyruvaldehyde, Pyruvic aldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.06
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
906750
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
Quality Level
concentration
~40% in H2O
density
1.19 g/mL at 20 °C
functional group
aldehyde, ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)C(C)=O
InChI
1S/C3H4O2/c1-3(5)2-4/h2H,1H3
InChI key
AIJULSRZWUXGPQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Methylglyoxal is a toxic endogenous by-product of glycolysis. It is a reactive dicarbonyl compound that promotes non-enzymatic glycation of proteins to yield irreversible advanced glycated end products, leading to the cross-linking or degradation of proteins.
Application
Methylglyoxal solution is used in cytotoxic studies.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M0252W296902G5882
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
300
density
1.19 g/mL at 20 °C
density
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.178 g/mL at 25 °C
density
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
grade
technical
grade
-
grade
-
grade
-
functional group
aldehyde, ketone
functional group
-
functional group
-
functional group
-
concentration
~40% in H2O
concentration
~40% (enzymatic), ~40% in H2O
concentration
40 wt. % in H2O
concentration
25% in H2O
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Potential Neuroprotective and Anti-Apoptotic Properties of a Long-Lasting Stable Analog of Ghrelin: an In Vitro Study Using SH-SY5Y Cells.
Popelova A, et al.
Physiological Research, 67(2), 339-346 (2018)
Computational and experimental exploration of the structure?activity relationships of flavonoids as potent glyoxalase?I inhibitors.
Al?Balas Q A, et al.
Drug Development Research, 79(2), 58-69 (2018)
Determination of methylglyoxal in human blood plasma using fluorescence high performance liquid chromatography after derivatization with 1, 2-diamino-4, 5-methylenedioxybenzene.
Ogasawara Y, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 1029, 102-105 (2016)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
67028-100ML04061837377716
67028-500ML04061837377723