Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Methanol, HPLC Plus, ≥99.9%, poly-coated bottles
grade
HPLC Plus
Quality Level
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9%
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
expl. lim.
36 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Titr. base, ≤0.0003 meq/g Titr. acid, ≤0.001% Carbonyl Compounds, ≤1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 254 nm, ≤1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm, <0.05% water
evapn. residue
≤0.0001%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
solubility
benzene: miscible(lit.), ethanol: miscible(lit.), water: miscible(lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C
HPLC-gradient
≤2 mAU at 230 nm, ≤5 mAU at 254 nm
λ
H2O reference
UV absorption
λ: 205 nm Amax: 1.0, λ: 210 nm Amax: 0.80, λ: 220 nm Amax: 0.20, λ: 230 nm Amax: 0.10, λ: 250 nm Amax: 0.02, λ: 400 nm Amax: 0.005
format
neat
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Colony forming unit-fibroblast assay of bone marrow mononuclear cells.[4]
- As solvent for the preparation of extracts of hyphae of Aspergillus for the estimation of gliotoxin by reversed phase-HPLC.[5]
- Immunofluorescence studies.[6]
- To compose eluent for the ion-pair reverse-phase HPLC isolation of nucleotides and their decomposition products.[7]
- As eluent in the HPLC estimation of malondialdehyde in plasma, which is an indicator of oxidative stress.[8]
Packaging
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Preparation Note
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 650609-4X4L | 04061832732558 |
| 650609-4L | 04061837479793 |