Przejdź do
650420
Hexane, mixture of isomers
≥98.5%, HPLC Plus, for residue analysis, suitable for gas chromatography (GC) and HPLC
Synonim(y):
Hexanes, Isohexane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.18
UNSPSC Code:
12190000
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1730733
MDL number:
Assay:
≥98.5%
Grade:
HPLC Plus
Technique(s):
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Bp:
68-70 °C (lit.)
Produkt 650420 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Hexane, mixture of isomers, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥98.5%
grade
HPLC Plus
Quality Level
vapor density
3 (vs air)
assay
≥98.5%
form
liquid
autoignition temp.
437 °F
expl. lim.
7.5 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.01% water, ≤1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
evapn. residue
≤0.0001%
halogenated residue
≤10 ng/L (as heptachlor epoxide)
refractive index
n20/D 1.379 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
solubility
ethanol: soluble(lit.)
density
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV absorption
λ: 195 nm Amax: ≤1.00, λ: 225 nm Amax: ≤0.05, λ: 250 nm Amax: ≤0.01, λ: 275-300 nm Amax: ≤0.005
suitability
suitable for residue analysis
application(s)
food and beverages
SMILES string
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Application
  • A Specific Chiral HPLC Method for Lifitegrast and Determination of Enantiomeric Impurity in Drug Substance, Ophthalmic Product and Stressed Samples: This study employs hexane isomers in a chiral HPLC method to assess the enantiomeric purity of pharmaceuticals. It showcases hexane isomers′ critical role in ensuring the quality and safety of pharmaceutical products, vital for regulatory compliance and patient safety (Uğur M, Bellur Atici E, Ozkan SA, 2024).
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-9.4 °F
flash_point_c
-23 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)
Separation of hexane isomers in a metal-organic framework with triangular channels.
Herm ZR, et al.
Science, 340(6135), 960-964 (2013)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
650420-4X4L04061832731711
650420-4L04061837479816