Przejdź do
648531
N,N-Dimethylformamide
suitable for HPLC, ≥99.9%
Synonim(y):
DMF, NSC 5356
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCON(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
73.09
EC Number:
200-679-5
UNSPSC Code:
12190000
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
605365
MDL number:
Assay:
≥99.9%
Grade:
HPLC grade
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
153 °C (lit.)
Vapor pressure:
2.7 mmHg ( 20 °C)
Produkt 648531 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
HPLC grade
Quality Segment
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9%
form
liquid
autoignition temp.
833 °F
expl. lim.
15.2 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.030% water
evapn. residue
≤0.0005%
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
density
0.944 g/mL (lit.)
absorption
0.010 at 340 nm, 0.010 at 400 nm, 0.05 at 310 nm, 0.10 at 295 nm, 0.30 at 275 nm, 1.00 at 270 nm
application(s)
food and beverages
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
General description
N,N-Dimethylformamide (DMF) is the commonly employed solvent for chemical reactions. DMF is a useful solvent employed for the isolation of chlorophyll from plant tissues.[1] It is widely employed reagent in organic synthesis. It plays multiple roles in various reactions such as solvent, dehydrating agent, reducing agent as well as catalyst. It is a multipurpose building block for the synthesis of compounds containing O, -CO, -NMe2, -CONMe2, -Me, -CHO as functional groups.[2] Dielectric relaxation experiments on DMF have been conducted between 238.15K and 338.15K. The thermophysical properties of the molecular interactions between DMF and the ionic liquids, ammonium salts and imidazolium salts have been studied. The characteristics of solute-solvent interactions between ammonium nitrate and DMF have been investigated.
Application
Solvent for many hydrophobic organic compounds.
Packaging
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylformamide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
135.5 °F - closed cup
flash_point_c
57.5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
68-12-2
CAS No.
68-12-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and electrochemical characterization of aPEO-based polymer electrolytes.
Rodrigues LC, et al.
Journal of Solid State Electrochemistry, 16(4), 1623-1629 (2012)
The dynamics of liquid formamide, N-methylformamide, N,N-dimethylformamide, and N,N-dimethylacetamide. A dielectric relaxation study.
Barthel J, et al.
Journal of Molecular Liquids, 98, 51-69 (2002)
Volumetric properties of ammonium nitrate in N,N-dimethylformamide.
Vranes M, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 54, 245-249 (2012)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
648531-4X4L04061837479496