Przejdź do
64340
DL-Methionine
≥99.0% (NT)
Synonim(y):
(±)-2-Amino-4-(methylmercapto)butyric acid, DL-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
813,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3SCH2CH2CH(NH2)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.21
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-432-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
636185
813,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
DL-Methionine, ≥99.0% (NT)
Quality Level
assay
≥99.0% (NT)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D, c = 5 in 5 M HCl (inactive)
concentration
5% in 5 M HCl
ign. residue
≤0.05%
color
white
mp
280 °C (dec.) (lit.)
solubility
5 M HCl: 1 g/10 mL, clear, colorless to almost colorless
suitability
corresponds for TLC
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CSCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
Application
DL-Methionine has been used to study the susceptibility of methionine to oxidation during the development of monoclonal antibodies.
Biochem/physiol Actions
Methionine is an essential amino acid which acts a precursor for transmethylation and transsulfuration. In proteins, L-methionine is the biologically active form. D-methionine is converted to L-methionine by enzymes in the body. The adenosylation of methionine results in the formation of S-adenosyl-L-methionine (SAM), which serves as a methyl donor to various substances. L-Methionine′s metabolic product glutathione is known to regulate immune response and has antiviral action.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M0950000M27681643292
DL-Methionine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
M0950000
DL-Methionine
form
powder or crystals
form
-
form
powder
form
-
assay
≥99.0% (NT)
assay
-
assay
≥99%
assay
-
mp
280 °C (dec.) (lit.)
mp
280 °C (dec.) (lit.)
mp
280 °C (dec.) (lit.)
mp
280 °C (dec.) (lit.)
optical activity
[α]/D, c = 5 in 5 M HCl (inactive)
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
color
white
color
-
color
white
color
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rapid assessment of oxidation via middle-down LCMS correlates with methionine side-chain solvent-accessible surface area for 121 clinical stage monoclonal antibodies
Rong Yang
MAbs (2017)
L-methionine as immune supportive supplement: a clinical evaluation.
Van Brummelen and du Toit D
Amino Acids, 33(1), 157-163 (2007)
Bio-Methionine Production from Glucose - Cost Analysis - Methionine E31A (2016)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
T0254-25G04061835363063
T8941-100G04061837379871
T0254-1KG04061837334634
T0254-100G04061835363056
T0254-500G04061837334641
T261000004061837342592
1700501-200MG04061838750365
108374901004022536692838
108374010004022536103549
108396100004022536104003
108374050004022536103556
93659-250G04061833441428
93659-10G04061833283059
T0254-1G04061837334627
T0254-5G04061835363070
T0254-1G-KC04061824072112
T8941-25G04061837379901
T8941-10MG04061837379888
816017010004022536423869
816017002504022536423852
108374001004022536103532