Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
MgCl2 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.30
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-094-6
MDL number:
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI key
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 600 |
| agency tested according to Ph. Eur. | agency reag. ISO, reag. Ph. Eur. | agency USP/NF, meets USP testing specifications | agency BP, JPC, Ph. Eur., USP |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium chloride hexahydrate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Monica Mazzarino et al.
Analytica chimica acta, 837, 70-82 (2014-07-09)
This article describes a liquid chromatographic/tandem mass spectrometric method, based on the use of precursor ion scan as the acquisition mode, specifically developed to detect indole-derived cannabinoids (phenylacetylindoles, naphthoylindoles and benzoylindoles) in biological fluids (saliva, urine and blood). The method
Günther Gratzl et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 126, 98-105 (2014-12-30)
The availability of polymeric antimicrobially active surfaces, which are mainly based on cationic surface effects, is limited. We have previously reported the discovery that, in addition to cationic surfaces, anionic surfaces based on poly(acrylic acid) (PAA) copolymers have a bactericidal
Liang Yang et al.
International journal of pharmaceutics, 471(1-2), 258-263 (2014-05-20)
Telmisartan (TEL) belongs to BCS class II (low solubility/high permeability) and exhibits the pH-dependent drug release. Since 3-aminopropyl functionalized magnesium phyllosilicate (aminoclay) can intercalate or adsorb the negatively charged molecules via the electrostatic interaction, TEL-aminoclay complex was synthesized to improve
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 63033-1KG-F | 04061826714911 |