Przejdź do
62915
Lysine Iron Agar
suitable for microbiology
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41171606
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Segment
composition
ammonium ferric citrate, 0.5 g/L , bromocresol purple, 0.02 g/L , D(+)-glucose, 1 g/L , Ingredients: agar, 12.5 g/L , L-lysine monohydrochloride, 10 g/L , meat peptone, 5 g/L , sodium thiosulfate, 0.04 g/L , yeast extract, 3 g/L
final pH
6.7±0.2 (25 °C)
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
suitability
nonselective and differential for Citrobacter spp., nonselective and differential for Enterococcus spp., nonselective and differential for Escherichia coli, nonselective and differential for Klebsiella spp., nonselective and differential for Proteus spp., nonselective and differential for Salmonella spp., nonselective and differential for Shigella spp., nonselective and differential for coliforms, nonselective and differential for enterobacteriaceae
Application
Test agar for the simultaneous detection of lysine decarboxylase and formation of hydrogen sulfide in the identification of Enterobacteriaceae, in particular Salmonella and Arizona according to Edwards and Fife.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lysine Iron Agar
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1185-57-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Mikrobiologiczna ocena bakterii występujących w przyprawach, będących potencjalnym źródłem patogenów i powodujących psucie się żywności.
Microbiological assessment of bacteria found in spices, a potent source for food spoilage and pathogens.
Powiązane treści
Arizona infection in turkeys in Great Britain.
L Timms
Medical laboratory technology, 28(2), 150-156 (1971-04-01)
P R EDWARDS et al.
Applied microbiology, 9, 478-480 (1961-11-01)
A lysine-iron agar is described and recommended for the detection of Arizona strains which ferment lactose rapidly. Black colonies which appear on bismuth sulfite agar should be transferred to the medium. Salmonellae and Arizona cultures produce a distinctive reaction since
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
62915-500G04061832708560