Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1280,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.5% water
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CN(C)CCOC(C1=CC=C(C)C=C1)C2=CC=CC=C2.Cl
InChI
1S/C18H23NO.ClH/c1-15-9-11-17(12-10-15)18(20-14-13-19(2)3)16-7-5-4-6-8-16;/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3;1H
InChI key
BNFDLGUZDIWYJK-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format - | format - | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| impurities ≤0.5% water | impurities - | impurities - | impurities ≤1.0% water |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥99.0% (AT), ≥99.0% (HPLC), 99.0-101.0% (AgNO3, titration) | assay - | assay ≥97.0% (HPLC), 97.0-100.0% (AT) |
| application(s) forensics and toxicology | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) forensics and toxicology |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 62226-50MG | 04061834370628 |
![2-[(RS)-(4-Methylphenyl)phenylmethoxy]-N,N-dimethylethanamine hydrochloride pharmaceutical impurity standard](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/661/842/7db9510c-3558-42d3-8ebe-137a3a3f5ca5/640/7db9510c-3558-42d3-8ebe-137a3a3f5ca5.png)
![2-[(RS)-(4-Bromophenyl)phenylmethoxy]-N,N-dimethylethanamine hydrochloride pharmaceutical impurity standard](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/287/657/3564cff8-5a0b-40e6-820c-73f2b828efdf/640/3564cff8-5a0b-40e6-820c-73f2b828efdf.png)