Przejdź do
62122
(R)-(+)-Limonene
greener alternative
technical, ~90% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(+)-p-Mentha-1,8-diene, (+)-Carvene, (R)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
197,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
580,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.23
UNSPSC Code:
12352002
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
227-813-5
Beilstein/REAXYS Number:
2204754
MDL number:
Assay:
~90% (sum of enantiomers, GC)
Form:
liquid
197,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
4.7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<3 mmHg ( 14.4 °C)
grade
technical
assay
~90% (sum of enantiomers, GC)
form
liquid
optical activity
[α]20/D +112±5°, c = 10% in ethanol
expl. lim.
6.1 %
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n20/D 1.473 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
solubility
water: insoluble
density
0.842 g/mL at 20 °C (lit.)
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m0/s1
InChI key
XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
General description
(R)-(+)-Limonene is present in the peel oil from citrus fruits. It is the most commonly used fragrance materials in technical products and in fine fragrances.[1] It is the major constituent of the essential oil extracted from Anethum sowa Roxb. (Indian dill). Racemic limonene undergoes enantio-selective and enantio-specific conversion to (R)-(+)-α-terpineol byPenicillium digitatum mycelia. Biotransformation of (R)-(+)- and (S)-(-)-limonene by fungi has been investigated.[2]
(R)-(+)-Limonene is an optically active (R) form of limonene. Limonene is a 10-carbon cyclohexanoid monoterpene. It is widely employed in cosmetic industry.[3]
Application
(R)-(+)-Limonene has been used to investigate the in vitro and in vivo action of limonene against Leishmania species.[3]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
183164W2633038.18407
assay
~90% (sum of enantiomers, GC)
assay
97%
assay
≥93%
assay
≥94.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
solubility
water: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
bp
176-177 °C (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
bp
177-178 °C/1013 hPa
refractive index
n20/D 1.473 (lit.)
refractive index
n20/D 1.473 (lit.)
refractive index
n20/D 1.473 (lit.)
refractive index
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (R)-(+)-Limonene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
123.8 °F - closed cup
flash_point_c
51 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)