Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 224,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 352,00 zł |
Informacje o tej pozycji
224,00 zł
Nazwa produktu
Potassium citrate tribasic monohydrate, purum p.a., ≥99.0% (NT)
grade
purum p.a.
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
form
liquid
pH
7.5-9.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
275 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Na: ≤1500 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
O.[K+].[K+].[K+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3K.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChI key
PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form solid | form powder | form powder |
| solubility H2O: 0.5 g/10 mL, clear, colorless | solubility - | solubility H2O: 100 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 100 mg/mL, clear, colorless |
| assay ≥99.0% (NT) | assay - | assay ≥98% (GC/titration) | assay ≥98% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 500 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade purum p.a. | grade - | grade - | grade - |
| anion traces chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg | anion traces - | anion traces - | anion traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium citrate tribasic monohydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 60153-500G-F | 04061832659480 |
| 60153-1KG-F | 04061832659473 |