Przejdź do
60017
Kaiser test kit
suitable for free amino group detection
Synonim(y):
Ninhydrin test kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2180,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.22
2180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kaiser test kit,
Quality Level
General description
The Kaiser test kit is used for free amino group detection. Ninhydrin interacts with primary amines, resulting in the dark blue color of the test, indicating the completion of the coupling process.
Application
Kaiser test kit is used in:
  • Solid-phase peptide synthesis (SPPS) to detect the presence or absence of free amino groups
  • Evaluating deprotection reactions to ensure that the necessary amino groups are available for subsequent reactions and functionalization
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HT20XX6504700NX0403
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
100
Quality Level
100
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
62.6 °F
flash_point_c
17 °C
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Cell attachment evaluation of the immobilized bioactive peptide on a nanographene oxide composite
B Adibi-Motlagh
Materials Science and Engineering, C null
Color test for detection of free terminal amino groups in the solid-phase synthesis of peptides
Kaiser E, et al.
Analytical Biochemistry, 34(2), 595-598 (1970)
Development of ErbB2-Targeting Liposomes for Enhancing Drug Delivery to ErbB2-Positive Breast Cancer
Ueno S, et al.
Pharmaceutics, 12(6), 585-585 (2020)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
60017-1EA04061832648392