Przejdź do
59824
Dimethoate-(O,O-dimethyl-d6)
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
O,O-Di(methyl-d3) S-methylcarbamoylmethyl phosphorodithioate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5D6H6NO3PS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.29
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
77101502
MDL number:
2610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
isotopic purity
≥99 atom % D
product line
PESTANAL®
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
S=P(SCC(NC)=O)(OC([2H])([2H])[2H])OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H12NO3PS2/c1-6-5(7)4-12-10(11,8-2)9-3/h4H2,1-3H3,(H,6,7)/i2D3,3D3
InChI key
MCWXGJITAZMZEV-XERRXZQWSA-N
Analysis Note
identification (LC-MS): identity conforms
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
940933451445306
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
59824-5MG04061832644585