Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 291,00 zł |
Informacje o tej pozycji
291,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥96.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
110 °C/0.2 mmHg (lit.)
density
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCCC1C(CCC1=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C13H22O3/c1-3-4-5-6-11-10(7-8-12(11)14)9-13(15)16-2/h10-11H,3-9H2,1-2H3
InChI key
KVWWIYGFBYDJQC-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade FG, Halal, Kosher | grade analytical standard | grade analytical standard |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| application(s) cleaning products | application(s) flavors and fragrances | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| assay ≥96.0% (GC) | assay ≥96% | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) |
| bp 110 °C/0.2 mmHg (lit.) | bp 110 °C/0.2 mmHg (lit.) | bp 180-181 °C (lit.) | bp 108 °C/10 mmHg, 224 °C (lit.) |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 59677-1ML | 04061832644271 |