Przejdź do
576956
Acetonitrile solution
suitable for HPLC, contains 0.1 % (v/v) formic acid
Synonim(y):
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.05
NACRES:
NA.03
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12190000
EC Number:
200-835-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4124158
Grade:
HPLC grade
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
81-82 °C
Vapor pressure:
72.8 mmHg
Aby zapytać o ten produkt 576956, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Acetonitrile solution, contains 0.1 % (v/v) formic acid, suitable for HPLC
grade
HPLC grade
Quality Segment
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg
contains
0.1 % (v/v) formic acid
expl. lim.
8 %
technique(s)
HPLC: suitable
bp
81-82 °C
mp
-48 °C
density
0.782 g/mL at 25 °C
application(s)
food and beverages
format
mixture
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
General description
The product is an acetonitrile solution containing 0.1%v/v formic acid. This pre-blended mobile phase solvent is of high purity that reduces time-consuming preparation and prevents instrument downtime because of impure mobile phases. It can be employed for HPLC and UHPLC (Ultra High performance Liquid Chromatography) techniques. Acetonitrile (MeCN), an organic solvent has low viscosity, high elution strength and is UV transparent at low wavelength.
Application
  • Separation of ochratoxins by centrifugal partition chromatography: Demonstrates the critical role of 96% acetic acid in the separation of mycotoxins, enhancing food safety and quality control in agricultural products (Hegedüs et al., 2024).
Preparation Note
Product filtered through a 0.2 μm filter
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetonitrile solution
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-05-8 + 64-18-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 6-6 (1994)
Acetonitrile, the polarity chameleon.
Zarzycki PK, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 397(3), 905-908 (2010)
Maria de la Paz Celorio-Mancera et al.
Insect biochemistry and molecular biology, 61, 34-45 (2015-05-03)
More than half of the proteome from mandibular glands in caterpillars is represented by chemosensory proteins. Based on sequence similarity, these proteins are putative transporters of ligands to gustatory receptors in sensory organs of insects. We sought to determine whether
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
576956-18L04061837479328
576956-20L-N204061837290459
576956-4L04061837290466
576956-200L-LS04061837290428
576956-4X4L04061832628868
576956-200L-P2LSSB04061837290442