To convert a cation exhcange resin from the hydrogen form to the sodium form, use two to four bed volumes of 0.5-2.0% NaCl or NaOH.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 489,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1210,00 zł 907,50 zł |
Informacje o tej pozycji
489,00 zł
Nazwa produktu
AmberSep® G26 H Ion Exchange Resin, hydrogen form
Quality Segment
form
beads
crosslinking
10 % cross-linked
parameter
150 °C max. temp.
moisture
45-52%
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
sulfonic acid functional group
diameter
22-25 mesh, 600-700 μm
operating pH
0-14
capacity
2.0 meq/mL by wetted bed volume
density
1.22 g/mL (lit.)
bulk density
800 g/L (22.2 kg/cuft)
separation technique
cation exchange
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| matrix styrene-divinylbenzene (gel) | matrix styrene divinylbenzene (gel) | matrix styrene divinylbenzene (gel) | matrix styrene divinylbenzene (gel) |
| parameter 150 °C max. temp. | parameter - | parameter - | parameter - |
| separation technique cation exchange | separation technique cation exchange | separation technique cation exchange | separation technique cation exchange |
| matrix active group sulfonic acid functional group | matrix active group sulfonic acid functional group | matrix active group sulfonic acid functional group | matrix active group sulfonic acid functional group |
| technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable |
| form beads | form beads | form beads | form beads |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 573663-500G | 04061833539965 |
| 573663-5KG | 04061833539972 |
| 573663-100G | 04061838545824 |
-
How can I convert a cation exchange resin from the hydrogen form to the sodium form?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.