Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
23151817
composition
ddATP, 10 mmol/L , ddCTP, 10 mmol/L , ddGTP, 10 mmol/L , ddTTP, 10 mmol/L
technique(s)
MALDI-MS: suitable
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
57153 ddNTP Set