Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 612,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H27NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.38
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.24
612,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -14.0±2.0°, c = 0.2 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤10.0% water
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(/C=C/CCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI key
LOSHAHDSFZXVCT-WTNCMQEWSA-N
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format - | format neat | format neat |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (LC/MS) | assay ≥92.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| optical activity [α]/D -14.0±2.0°, c = 0.2 in H2O | optical activity [α]/D -17.0 to -11.0°, c = 0.1 in H2O | optical activity [α]/D -14±2°, c = 0.1 in methanol | optical activity [α]/D -18±2°, c = 0.1 in methanol |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| G019-10MG | 04061832082134 |
| G019-25MG | 04061833623350 |
| G019-5MG | 04061833623367 |
| G019-100MG | 04061832082127 |
| 55184-10MG | 04061834114338 |
| 55184-50MG | 04061834114345 |