Przejdź do
54969
Clenbuterol-d9 hydrochloride
analytical standard
Synonim(y):
1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(tert-butyl-d9-amino)ethanol hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12D9H9Cl2N2O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.71
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
4240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (isotopic purity), ≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
mass shift
M+9
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.[2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H18Cl2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3;
InChI key
OPXKTCUYRHXSBK-KYRNGWDOSA-N
General description
Clenbuterol-d9 hydrochloride may be used as an internal standard for the quantification of clenbuterol in biological samples by ultra-high pressure liquid chromatography–tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS).
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
949723282532143
application(s)
clinical testing
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥97.0% (isotopic purity), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Quantification of clenbuterol at trace level in human urine by ultra-high pressure liquid chromatography?tandem mass spectrometry.
Nicoli R, et al.
Journal of Chromatography A, 1292, 142-150 (2013)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
54969-10MG04061832575407