Przejdź do
514888
1,4-Dimethylpyridinium p-toluenesulfonate
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H17NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.35
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
assay
98%
form
powder, crystals or chunks
mp
148-151 °C (lit.)
solubility
methanol: 25 mg/mL, clear
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1cc[n+](C)cc1.Cc2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H10N.C7H8O3S/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h3-6H,1-2H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
InChI key
DKEMQXFWHOQUEA-UHFFFAOYSA-M
Application
1,4-Dimethylpyridinium p-toluenesulfonate is a dimethyl PPTS derivative that has been used as a catalyst in the esterification process for the preparation of side chains of nonlinear optical polymer.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
514888-10G04061832339740