Przejdź do
50058
Glycine
100.0%, tested according to Ph. Eur.
Synonim(y):
Glycinum, Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
952,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
75.07
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-272-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635782
952,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Glycine, tested according to Ph. Eur.
Quality Level
agency
tested according to Ph. Eur.
assay
100.0%
form
crystalline
color
white
pH
6.2
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60, 2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
application(s)
research use (small molecule)
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibitory neurotransmitter in spinal cord, allosteric regulator of NMDA receptors.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
12958001.036691.00590
Glycine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1295800
Glycine
Glycine granulated, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.03669
Glycine
Glycine crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.00590
Glycine
form
crystalline
form
-
form
granular
form
crystalline, solid
assay
100.0%
assay
-
assay
99.0-101.0% (calculated on dried substance, perchloric acid titration)
assay
98.5-101.0% (calculated on dried substance, perchloric acid titration)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
500
Quality Level
500
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
color
white
color
-
color
-
color
-
application(s)
research use (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alexander Carvajal-González et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 8), 2178-2192 (2014-06-22)
The clinical associations of glycine receptor antibodies have not yet been described fully. We identified prospectively 52 antibody-positive patients and collated their clinical features, investigations and immunotherapy responses. Serum glycine receptor antibody endpoint titres ranged from 1:20 to 1:60 000.
Zoé Husson et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(28), 9418-9431 (2014-07-11)
The principal neurons of the cerebellar nuclei (CN), the sole output of the olivo-cerebellar system, receive a massive inhibitory input from Purkinje cells (PCs) of the cerebellar cortex. Morphological evidence suggests that CN principal cells are also contacted by inhibitory
Li-Chun Tu et al.
The EMBO journal, 32(24), 3220-3230 (2013-11-12)
Nuclear pore complexes (NPCs) mediate cargo traffic between the nucleus and the cytoplasm of eukaryotic cells. Nuclear transport receptors (NTRs) carry cargos through NPCs by transiently binding to phenylalanine-glycine (FG) repeats on intrinsically disordered polypeptides decorating the NPCs. Major impediments
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
50058-1KG04061826714713