Przejdź do
480150
Chloroform
ACS reagent, ≥99.8%, contains amylenes as stabilizer
Synonim(y):
Methylidyne trichloride, Trichloromethane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CHCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.38
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-663-8
Beilstein/REAXYS Number:
1731042
MDL number:
Assay:
≥99.8%
Grade:
ACS reagent
Bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
Vapor pressure:
160 mmHg ( 20 °C)
Aby zapytać o ten produkt 480150, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.8%
contains
amylenes as stabilizer
packaging
PVC-coated bottle of 4x4 L
dilution
(for analytical testing)
impurities
Acetone and aldehyde, passes test, Acid and chloride, passes test, Free chorine (Cl), passes test, <0.03% water
evapn. residue
<0.001%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Pb: ≤0.05 ppm
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
General description
Chloroform is a colorless, volatile chlorinated organic solvent whose vapors have a narcotic effect. It is susceptible to degradation with time, which can be suppressed by adding amylene as a stabilizer. Amylene acts as a scavenger of free radicals formed by chloroform decomposition. This solvent meets ACS specifications and can be used for processes requiring strict quality conditions such as analytical testing.
Application
Chloroform may be used in the following processes:
  • Synthesis of colloidal hydrophobic CdSe core nanocrystals (quantum dots).
  • Preparing phospholipid solutions.
  • As a solvent in the photolysis reaction of ruthenium complexes.
  • Solvent for recrystallization.
  • Reference compound to detect the presence of chloroform in Tobacco smokes.
  • Extractant in solvent extraction process.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-66-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Systematic studies on the breakdown of p,p'-DDT in tobacco smokes. Presence of methyl chloride, dichloromethane, and chloroform in tobacco smokes.
Chopra NM and Sherman LR.
Analytical Chemistry, 44(6), 1036-1038 (1972)
Engineering of ultra-small diagnostic nanoprobes through oriented conjugation of single-domain antibodies and quantum dots.
Sukhanova A, et al.
Protocol Exchange (2012)
The affinity of two antimicrobial peptides derived from bovine milk proteins for model lipid membranes.
Barzyk W, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 343(1), 104-110 (2009)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
480150-4X4L04061832373560