Przejdź do
47390
2-Fluorophenyl 2-nitrophenyl ether
Selectophore, ≥98.0%
Synonim(y):
FNDPE, 2-Fluoro-2′-nitrodiphenyl ether
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FC6H4OC6H4NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.20
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
Beilstein/REAXYS Number:
4457734
MDL number:
description
for ion-selective electrodes
Quality Level
product line
Selectophore
assay
≥98.0% (GC), ≥98.0%
form
liquid
density
1.315 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccccc1Oc2ccccc2F
InChI
1S/C12H8FNO3/c13-9-5-1-3-7-11(9)17-12-8-4-2-6-10(12)14(15)16/h1-8H
InChI key
XVZDYNSMGNIZSS-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Other Notes
Plasticizer in neutral carrier based polymer membrane ion-selective electrodes[1]
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
257.0 °F - closed cup
flash_point_c
125.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H. Sakamoto et al.
Analytical Chemistry, 59, 1513-1513 (1987)
I. Badr
Mikrochimica Acta, 149, 87-87 (2005)
O. Ryba et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 49, 2371-2371 (1984)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
47390-5ML-F04061837879258