Przejdź do
46453
6-Methyl-2-thiouracil
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
4-Hydroxy-2-mercapto 6-methylpyrimidine, MZU
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
929,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.18
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-252-3
Beilstein/REAXYS Number:
115648
MDL number:
929,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
~330 °C (dec.) (lit.)
application(s)
clinical testing
format
neat
SMILES string
CC1=CC(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C5H6N2OS/c1-3-2-4(8)7-5(9)6-3/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
InChI key
HWGBHCRJGXAGEU-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
466984690246706
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
product line
VETRANAL®
product line
VETRANAL®
product line
VETRANAL®
product line
VETRANAL®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Methyl-2-thiouracil
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D Matthias et al.
Atherosclerosis, 122(2), 201-216 (1996-05-01)
Following oral administration of methionine in high doses to normotensive (NR) and spontaneously hypertensive (SHR) rats, its degradation product, homocysteine (HC), which is markedly elevated in serum, exerts an angiotoxic action directed to the aorta. This is accompanied by considerable
A M Attia et al.
Nucleosides & nucleotides, 18(10), 2307-2315 (2000-01-05)
N3-beta-D-glucopyranosyl, galactopyranosyl and xylopyranosyl 6-methyl-2-methylthiouracil and their 5-bromo derivatives have been synthesized by coupling an alpha-acetobromosugar with the corresponding thiouracil. The new modified thiouridine analogues were evaluated for their inhibitory activity against Human Immunodeficiency Virus (HIV) replication in MT-4 cells
P Batjoens et al.
Journal of chromatography. A, 750(1-2), 127-132 (1996-10-25)
A more sensitive method was developed using the hyphenated technique of gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) supplementary to the official high-performance thin-layer chromatography (HPTLC) method. Even combined with less efficient extraction and clean-up methods, GC-MS is able to lower the detection