Przejdź do
46277
Esfenvalerate
PESTANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
272,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H22ClNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
419.90
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4275674
272,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC(C)[C@H](C(=O)O[C@H](C#N)c1cccc(Oc2ccccc2)c1)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C25H22ClNO3/c1-17(2)24(18-11-13-20(26)14-12-18)25(28)30-23(16-27)19-7-6-10-22(15-19)29-21-8-4-3-5-9-21/h3-15,17,23-24H,1-2H3/t23-,24+/m1/s1
InChI key
NYPJDWWKZLNGGM-RPWUZVMVSA-N
Application
Esfenvalerate may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in environmental samples using gas chromatography-negative ion chemical ionization mass spectrometry (GC-NCI-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
454953654532507
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1
target_organs
Nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Warren Kunce et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 190, 70-77 (2017-07-12)
Direct mortality due to toxicity of single pesticide exposure along a concentration gradient, while the most common, is only one important parameter for assessing the effects of pesticide contamination on aquatic ecosystems. Sub-lethal toxicity can induce changes in an organism's
Khuong Van Dinh et al.
Evolutionary applications, 9(3), 450-461 (2016-03-19)
Many species are too slow to track their poleward-moving climate niche under global warming. Pesticide exposure may contribute to this by reducing population growth and impairing flight ability. Moreover, edge populations at the moving range front may be more vulnerable
John L Maron et al.
Ecology, 99(2), 464-473 (2017-12-06)
Many clonal organisms occasionally outcross, but the long-term consequences of such infrequent events are often unknown. During five years, representing three to five plant generations, we followed 16 experimental field populations of the forb, Oenothera biennis, originally planted with the same
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
46277-100MG04061832354651