Przejdź do
46232
Dipyron monohydrate
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Metamizol, Methapyrone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
283,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H16N3NaO4S · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.35
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3865381
283,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].CN(CS([O-])(=O)=O)C1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H17N3O4S.Na.H2O/c1-10-12(14(2)9-21(18,19)20)13(17)16(15(10)3)11-7-5-4-6-8-11;;/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19,20);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
UNZIDPIPYUMVPA-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
General description
Metamizol is an active pharmaceutical ingredient with both analgesic and antipyretic effects, primarily used to relieve pain caused by neuritis and neuralgia.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Metamizol may be used as a reference standard for the determination of metamizol in pharmaceutical formulations by reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC).
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1144PHR179932463
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Simultaneous Determination Of Metamizole, Thiamin And Pyridoxin In Multicomponent Tablet by RP-HPLC.
Chotimah C.
Journal of Food and Pharmaceutical Sciences, 2(3) (2014)
Natália Amanda Gomes et al.
Archives of oral biology, 122, 105000-105000 (2020-12-12)
This study aimed to compare the impact of testosterone and estrogen replacement therapy on mandibular bone density and bone-related markers. Forty male adult rats were randomly allocated to 4 experimental groups (n = 10/group): Sham (Control); Orchiectomy; Orchiectomy plus testosterone replacement; and
Tina Kirchner et al.
Mediators of inflammation, 2012, 849136-849136 (2012-04-07)
The formation of neutrophil extracellular traps (NETs) depends on the generation of reactive oxygen species (ROS). Previous studies revealed that both NADPH oxidase and myeloperoxidase (MPO) are required for NET release. However, the contribution of various ROS as well as
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
46232-250MG04061832346427