Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 633,00 zł |
Informacje o tej pozycji
633,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
100 μg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCc1cccc(C)c1N(C(C)COC)C(=O)CCl
InChI
1S/C15H22ClNO2/c1-5-13-8-6-7-11(2)15(13)17(14(18)9-16)12(3)10-19-4/h6-8,12H,5,9-10H2,1-4H3
InChI key
WVQBLGZPHOPPFO-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format single component solution | format single component solution | format multi-component solution | format neat |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| product line PESTANAL® | product line PESTANAL® | product line PESTANAL® | product line PESTANAL® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 45883-10ML | 04061832342900 |