Przejdź do
45839
2,4′-DDT solution
100 μg/mL in methanol, PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
1,1,1-Trichloro-2-(2-chlorophenyl)-2-(4-chlorophenyl)ethane solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
300,00 zł
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
633,00 zł
474,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H9Cl5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.49
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-659-6
Beilstein/REAXYS Number:
9000336
MDL number:
300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C(c2ccccc2Cl)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C14H9Cl5/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17,18)19)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8,13H
InChI key
CVUGPAFCQJIYDT-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
401243666335486
4,4′-DDD PESTANAL®, analytical standard
Supelco
35486
4,4′-DDD
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
environmental
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhenchuan Liu et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 39(1), 144-144 (2020-07-31)
Esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) is one of the most lethal forms of adult cancer with poor prognosis. Substantial evidence indicates that reactive oxygen species (ROS) are important modulators of aggressive cancer behavior. However, the mechanism by which ESCC cells
Markus A Lill et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(18), 5666-5674 (2005-09-02)
We investigated the influence of induced fit of the androgen receptor binding pocket on free energies of ligand binding. On the basis of a novel alignment procedure using flexible docking, molecular dynamics simulations, and linear-interaction energy analysis, we simulated the
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
OTV000175-1G04061825162379
45839-2ML04061837414961
45839-10ML04061832342696