Przejdź do
45835
Cypermethrin solution
100 μg/mL in acetonitrile, PESTANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
629,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H19Cl2NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
416.30
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8444118
629,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
description
mixture of isomers
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
100 μg/mL in acetonitrile
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)C(\C=C(\Cl)Cl)C1C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
InChI
1S/C22H19Cl2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3
InChI key
KAATUXNTWXVJKI-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
45890
format
single component solution
format
single component solution
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
description
mixture of isomers
description
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Waqas Wakil et al.
PloS one, 13(7), e0192628-e0192628 (2018-07-20)
The red palm weevil Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) is an important pest of date palms in many regions of the world. This paper reports the first survey of insecticide resistance in field populations of R. ferrugineus in Pakistan which were collected
Franco Andrés Pascucci et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular cell research, 1868(3), 118918-118918 (2020-12-07)
Normal-to-tumor cell transition is accompanied by changes in gene expression and signal transduction that turns the balance toward cancer-cell phenotype, eluding by different mechanisms, the response of tumor-suppressor genes. Here, we observed that MageC2, a MAGE-I protein able to regulate
Nonga Hezron E et al.
BMC veterinary research, 8, 224-224 (2012-11-21)
This study aimed at determining the extent of tick infestations in extensively grazed cattle and assess the efficacy of Ecotix® acaricide (2.5% high cis cypermethrin) in Mvomero district in Tanzania. A total of 1200 Tanzanian short horn Zebu (TSHZ) from
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
454862-10MG04055977204247
45835-10ML04061832342672
45835-2ML04061832342689