Przejdź do
45734
2,3-Dichloropropionanilide
PESTANAL®, analytical standard
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9Cl2NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.08
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
2721087
MDL number:
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
ClCC(Cl)C(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C9H9Cl2NO/c10-6-8(11)9(13)12-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,12,13)
InChI key
TZDRAQXFGLPUPV-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
92416-10MG04061834400356
92416-50MG04061834400363