Przejdź do
45680
Tetradifon
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2,4,4′,5-Tetrachlorodiphenyl sulfone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
139,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H6Cl4O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.05
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-134-2
Beilstein/REAXYS Number:
2292528
MDL number:
139,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2cc(Cl)c(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C12H6Cl4O2S/c13-7-1-3-8(4-2-7)19(17,18)12-6-10(15)9(14)5-11(12)16/h1-6H
InChI key
MLGCXEBRWGEOQX-UHFFFAOYSA-N
General description
Tetradifon is a fungicide, commonly used for control of red spider mites affecting citrus fruits, deciduous fruits and ornamental plants. It is also used for weed control management.
Application
Tetradifon may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in fruit juice samples and essential oils of citrus fruits using different chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
384523168436124
Tetradifon PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45680
Tetradifon
Tetradifon certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
38452
Tetradifon
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.
Mites Injurious to Economic Plants (1975)
Analysis of pesticide residues in essential oils of citrus fruit by GC-MS and HPLC-MS after solid-phase extraction
Barrek S, et al.
Journal of Separation Science, 376(2), 157-161 (2003)
Simultaneous determination of various pesticides in fruit juices by HPLC-DAD
Topuz S, et al.
Food Control, 16(1), 87-92 (2005)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
45680-250MG04061832341712