Przejdź do
45488
Fenobucarb
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
BPMC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
229,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H17NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.27
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-188-8
Beilstein/REAXYS Number:
2052332
MDL number:
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CCC(C)c1ccccc1OC(=O)NC
InChI
1S/C12H17NO2/c1-4-9(2)10-7-5-6-8-11(10)15-12(14)13-3/h5-9H,4H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI key
DIRFUJHNVNOBMY-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
343433250732505
Fenobucarb PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45488
Fenobucarb
Fenoxycarb PESTANAL®, analytical standard
Supelco
34343
Fenoxycarb
Cadusafos PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32505
Cadusafos
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fenobucarb
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>212.0 °F
flash_point_c
> 100 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Huan Wu et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 174, 301-306 (2016-12-18)
A convenient fluorescence quenching method for determination of Quizalofop-p-ethyl(Qpe) was proposed in this paper. Eosin Y(EY) is a red dye with strong green fluorescence (λex/λem=519/540nm). The interaction between EY, Pd(II) and Qpe was investigated by fluorescence spectroscopy, resonance Rayleigh scattering(RRS)
Nguyen Thanh Tam et al.
Environmental science and pollution research international, 25(14), 13226-13234 (2016-06-03)
Organophosphates (e.g. chlorpyrifos ethyl) and carbamates (e.g. fenobucarb) are commonly used to control a wide range of pests in rice fields of the Mekong Delta in Vietnam. This study assesses the combined effect of chlorpyrifos ethyl (CPF) and fenobucarb (F)
H Takahashi et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 8(3), 415-422 (1987-04-01)
Malathion-induced marked potentiation of BPMC toxicity (about fivefold) was analyzed by measuring LD50 as an index of acute toxicity. The acute lethality of BPMC was decreased by muscarinic blockers (atropine, methylatropine, or trihexyphenidyl) or a monoamine oxidase inhibior (pargyline) and
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
W266906-SAMPLE04061834404644
W266906-1KG04061833903742
W266906-100G04061834404637
W266906-5KG04061833903759
45488-250MG04061835353033