Przejdź do
45487
Fenitrothion
PESTANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
357,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12NO5PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.23
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-524-2
Beilstein/REAXYS Number:
8983553
MDL number:
357,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COP(=S)(OC)Oc1ccc(c(C)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H12NO5PS/c1-7-6-8(4-5-9(7)10(11)12)15-16(17,13-2)14-3/h4-6H,1-3H3
InChI key
ZNOLGFHPUIJIMJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
325093250736545
Flonicamid PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32509
Flonicamid
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.
Amandine Guidez et al.
Memorias do Instituto Oswaldo Cruz, 115, e200313-e200313 (2021-02-04)
Aedes aegypti is the sole vector of urban arboviruses in French Guiana. Overtime, the species has been responsible for the transmission of viruses during yellow fever, dengue, chikungunya and Zika outbreaks. Decades of vector control have produced resistant populations to
A Larki
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 173, 1-5 (2016-09-03)
In this work, the intrinsic colorimetric property of carbon dots (CDs) was utilized for the determination of fenitrothion by applying dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) method. Label free CDs are extracted into carbon tetrachloride via assistance of trioctylmethylammonium chloride (Aliquat 336)
Debasish Mandal et al.
The journal of physical chemistry. A, 116(10), 2536-2546 (2012-02-22)
Ab initio and density functional theory (DFT) calculations have been performed to understand the destruction chemistry of an important organophosphorus insecticide O,O-dimethyl O-(3-methyl-4-nitrophenyl) phosphorothioate, fenitrothion (FN), toward nucleophilic attack. Breaking of the P-OAr linkages through nucleophilic attack is considered to
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
PHR1529-1G04061834420873
1381742-500MG04061838732255
437387-100ML04061832118741
45487-250MG04061837423550