Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 171,00 zł |
Informacje o tej pozycji
171,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
COC(=O)COc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C9H8Cl2O3/c1-13-9(12)5-14-8-3-2-6(10)4-7(8)11/h2-4H,5H2,1H3
InChI key
HWIGZMADSFQMOI-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, NMR: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| product line PESTANAL® | product line PESTANAL® | product line PESTANAL® | product line PESTANAL® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?