Przejdź do
45395
Chlorpyrifos
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Chlorpyriphos
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
368,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11Cl3NO3PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
350.59
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-864-4
Beilstein/REAXYS Number:
1545756
MDL number:
368,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOP(=S)(OCC)Oc1nc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C9H11Cl3NO3PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-9-7(11)5-6(10)8(12)13-9/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
SBPBAQFWLVIOKP-UHFFFAOYSA-N
General description
Chlorpyrifos belongs to the organophosphorus class of insecticides, effectively used for the control of a variety of insect pests such as mosquitoes, fire ants, cockroaches, horn flies, lice, fleas, turf and ornamental plant insects.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Chlorpyrifos may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in waste discharges and biological samples using different chromatography techniques.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
941143237232917
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorpyrifos
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.
Eisler's Encyclopedia of Environmentally Hazardous Priority Chemicals (2007)
Validation of UV Spectrophotometric and HPLC Methods for Quantitative determination of chlorpyrifos
Zalat.A.O, et al.
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy, 2, 58-63 (2014)
Shaza Gaballah et al.
Environmental health perspectives, 128(4), 47005-47005 (2020-04-10)
Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) are a diverse class of industrial chemicals with widespread environmental occurrence. Exposure to long-chain PFAS is associated with developmental toxicity, prompting their replacement with short-chain and fluoroether compounds. There is growing public concern over the
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
45395-100MG04061835352975
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hello, what solvent is chlorpyrifos soluble in? can the solution be stored in single use aliquots in the freezer? Thank you
    1 answer
    1. The solubility and solution stability of this product have not been determined. However, other sources note that this material is soluble in water up to 100 mg/ml and DMSO(anhydrous) at 50 mg/mL. Sonication may be required for higher concentrations. Stock solutions may be stored for up to 6 months at -80°C and 1 month at -20°C. This information has not been validated.