Przejdź do
45315
Acephate
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
O,S-Dimethyl N-acetylphosphoramidothioate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H10NO3PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.17
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
250-241-2
Beilstein/REAXYS Number:
1936365
MDL number:
540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COP(=O)(NC(C)=O)SC
InChI
1S/C4H10NO3PS/c1-4(6)5-9(7,8-2)10-3/h1-3H3,(H,5,6,7)
InChI key
YASYVMFAVPKPKE-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
333883615836187
Acephate PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45315
Acephate
Phorate PESTANAL®, analytical standard
Supelco
33388
Phorate
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nathan S Little et al.
PloS one, 14(3), e0212567-e0212567 (2019-03-14)
Interpreting variable laboratory measurements of Helicoverpa zea Boddie susceptibility to toxins from Bacillus thuringiensis Berliner (Bt) has been challenging due to a lack of clear evidence to document declining field control. Research that links laboratory measurements of susceptibility to survival
Mingli Wang et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 8(5) (2018-05-02)
Rapid sampling and multicomponent analysis are vital in pesticide residue detection. In this work, we proposed a SERS platform to detect three kinds of pesticides on apple peels simultaneously by a straightforward “press and peel off” method. The flexible Au/dragonfly
Guochao Shi et al.
Beilstein journal of nanotechnology, 10, 578-588 (2019-03-16)
In this work, we report a biomimetic synthesis route of 3D Ag nanofilm/glasswing butterfly wing hybrids (Ag-G.b.) by magnetron sputtering technology. The 3D surface-enhanced Raman scattering (SERS) substrate is fabricated from an original chitin-based nanostructure, which serves as a bio-scaffold
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
45315-250MG04061835353019