Przejdź do
45314
Thiofanox
PESTANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
272,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H18N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.32
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
254-346-4
MDL number:
272,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CNC(ON=C(C(C)(C)C)CSC)=O
InChI
1S/C9H18N2O2S/c1-9(2,3)7(6-14-5)11-8(12)13-10-4/h10H,6H2,1-5H3/b11-7+
InChI key
AGBTZYDUBVIKEZ-YRNVUSSQSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
315513168431461
Thiofanox PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45314
Thiofanox
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F
flash_point_c
> 100 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anticholinesterase effects of carbamate insecticide thiofanox and its metabolites in rats.
B H Chin et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 28(6), 1327-1330 (1980-11-01)
Metabolism of carbamate insecticide thiofanox in rats.
B H Chin et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 28(6), 1085-1090 (1980-11-01)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
45314-25MG04061834210825
45314-100MG04061832326443