Przejdź do
45307
Fensulfothion
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Diethyl 4-(methylthio)phenyl phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
382,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H17O4PS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.35
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-114-3
Beilstein/REAXYS Number:
2219515
MDL number:
382,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOP(=S)(OCC)Oc1ccc(cc1)S(C)=O
InChI
1S/C11H17O4PS2/c1-4-13-16(17,14-5-2)15-10-6-8-11(9-7-10)18(3)12/h6-9H,4-5H2,1-3H3
InChI key
XDNBJTQLKCIJBV-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
323733237434533
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fensulfothion
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)