Przejdź do
44292
(+)-Garcinia acid
analytical standard
Synonim(y):
(−)-Hydroxycitric acid lactone, (2S,3S)-3-Hydroxy-5-oxotetrahydrofuran-2,3-dicarboxylic acid, Garcinia lactone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
753,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.11
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
753,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
OC(=O)[C@H]1OC(=O)C[C@@]1(O)C(O)=O
InChI
1S/C6H6O7/c7-2-1-6(12,5(10)11)3(13-2)4(8)9/h3,12H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)/t3-,6+/m1/s1
InChI key
PFHZIWAVXDSFTB-CVYQJGLWSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
9387875450PHL80473
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
hcodes
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gopalakrishnan Saroja Seethapathy et al.
Scientific reports, 8(1), 10561-10561 (2018-07-14)
Garcinia L. (Clusiaceae) fruits are a rich source of (-)-hydroxycitric acid, and this has gained considerable attention as an anti-obesity agent and a popular weight loss food supplement. In this study, we assessed adulteration of morphologically similar samples of Garcinia
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
44292-10MG04061832282824
Questions
  1. Garcinia acid analytical standard - storage at temperature?
    1 answer
    1. This product may be stored at room temperature.